Merck
254762
Sigma-Aldrich
四氢糠氯
98%
别名:
2-氯甲基四氢呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9ClO
CAS号:
分子量:
120.58
Beilstein:
102716
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
沸点
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
InChI key
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)