Merck
253774
Sigma-Aldrich
2-氯苯基异硫氰酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4NCS
CAS号:
分子量:
169.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.6608 (lit.)
沸点
260-262 °C (lit.)
密度
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI key
DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)