Merck
253553
Sigma-Aldrich
4-(乙氧基氟膦基氧)-TEMPO
别名:
4-(乙氧基氟膦基氧)-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶氮氧自由基
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H23FNO4P
CAS号:
分子量:
283.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
SMILES字符串
CCOP(F)(=O)OC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
特点和优势
自旋标记物。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
141.8 °F - closed cup
闪点(°C)
61 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)