Merck
253057
Sigma-Aldrich
间甲基苯甲酸乙酯
99%
别名:
3-甲基苯甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CO2C2H5
CAS号:
分子量:
164.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
WSJNYOVBJSOQST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ethyl m-toluate may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter