Merck
251666
Sigma-Aldrich
1-(3-硫代丙基)-2-乙烯基吡啶鎓 内盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO3S
CAS号:
分子量:
227.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1C=C
InChI
1S/C10H13NO3S/c1-2-10-6-3-4-7-11(10)8-5-9-15(12,13)14/h2-4,6-7H,1,5,8-9H2
InChI 密鑰
DNHDSWZXBHTLDP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)