Merck
250430
Sigma-Aldrich
2-苄胺基-4-甲基吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N2
CAS号:
分子量:
198.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccnc(NCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c1-11-7-8-14-13(9-11)15-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
QHDJYTUZWBABGW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)