Merck
250414
Sigma-Aldrich
2-苯乙胺 盐酸盐
99%
别名:
β-苯乙胺 盐酸盐, 苯乙胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
157.64
Beilstein:
3624163
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
99%
mp
220-222 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
InChI key
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)