Merck
247839
Sigma-Aldrich
DL-肉毒碱酰胺 盐酸盐
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H17ClN2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
233.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
SMILES 字串
Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(N)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)