Merck
246670
Sigma-Aldrich
4′-氨基-N-甲基乙酰苯胺
technical grade, 95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12N2O
CAS号:
分子量:
164.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical grade
化驗
95%
SMILES 字串
CN(C(C)=O)c1ccc(N)cc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)