Merck
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-三异丙基苯磺酰基)-3-硝基-1H-1,2,4-三唑
别名:
TPSNI
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H24N4O4S
CAS号:
分子量:
380.46
Beilstein:
585765
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
InChI key
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
寡核苷酸合成中的偶联剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)