Merck
244139
Sigma-Aldrich
氯化镁
powder, −325 mesh, 98%
别名:
氯化镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgCl2
CAS号:
分子量:
95.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
98%
形狀
powder
雜質
<15%
粒徑
−325 mesh
mp
714 °C (lit.)
密度
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
甲烷选择性氧化偶联的有用催化剂。
其他說明
含有痕量不溶性镁
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Applied Catalysis, 50, 223-223 (1989)
Hadi Shafiee et al.
Scientific reports, 5, 9919-9919 (2015-06-06)
We report a biosensing platform for viral load measurement through electrical sensing of viruses on a flexible plastic microchip with printed electrodes. Point-of-care (POC) viral load measurement is of paramount importance with significant impact on a broad range of applications