Merck
244031
Sigma-Aldrich
氧化镍(II)
<10 μm, Black
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NiO
CAS号:
分子量:
74.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
成份
Ni, 76-77%
粒徑
<10 μm
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI 密鑰
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
同類產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)