Merck
242136
Sigma-Aldrich
4-硝基苯基-4-吗啉基氯膦酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12ClN2O5P
CAS号:
分子量:
306.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
mp
54-55 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(=O)N2CCOCC2)cc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)