About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
CAS号:
分子量:
149.23
Beilstein:
3196218
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −49.2°, c = 1 in methanol
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
BVURNMLGDQYNAF-VIFPVBQESA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)