Merck
242055
Sigma-Aldrich
N --丁基二甲基硅基- N -甲基三氟乙酰胺
≥97%
别名:
MTBSTFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
241.33
Beilstein:
3606546
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
沸点
172-175 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)