Merck
241660
Sigma-Aldrich
1-溴-5-氯戊烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)5Br
CAS号:
分子量:
185.49
Beilstein:
1732341
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
沸点
210-212 °C (lit.)
密度
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
ClCCCCCBr
InChI
1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI key
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
1-Bromo-5-chloropentane was used in the synthesis of novel tetrathiafulvalenophanes.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
203.0 °F - closed cup
闪点(°C)
95 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Crisscross-overlapped tetrathiafulvalenophanes.
Takimiya K, et al.
Tetrahedron Letters, 36(28), 5045-5048 (1995)