Merck
239453
Sigma-Aldrich
氯乙酸甲酯
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
108.52
Beilstein:
506255
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
3.8 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
869 °F
expl. lim.
18.5 %
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI 密鑰
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup