Merck
237566
Sigma-Aldrich
反-DL-1,2-环戊烷二甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H8(CO2H)2
CAS号:
分子量:
158.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
InChI 密鑰
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)