Merck
237396
Sigma-Aldrich
2-叔丁基环己酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H9(=O)
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2041417
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
62.5 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZRYDPLOWJSFQAE-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72 °C - closed cup