Merck
237000
Sigma-Aldrich
乙酸-D4
99.9 atom % D
别名:
乙酸-D3, 氘代乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CO2D
CAS号:
分子量:
64.08
Beilstein:
1748971
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
蒸汽密度
2.07 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
99.9 atom % D
化驗
≥99.00%
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %
包裝
pk of 10 × 0.5 mL
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0500% water
water
折射率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)