Merck
234680
Sigma-Aldrich
二十四烷酸
99%
别名:
木蜡酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)22COOH
CAS号:
分子量:
368.64
Beilstein:
1728237
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
75-83 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)