About This Item
线性分子式:
NaOOCCH=CHCOONa
CAS号:
分子量:
160.04
Beilstein:
4301302
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
推荐产品
方案
98%
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品