Merck
234060
Sigma-Aldrich
铬花氰 R
Dye content 40 %
别名:
Eriochrome® 铬氰蓝 R, Eriochrome® 铬氰蓝 RC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H15Na3O9S
CAS号:
分子量:
536.39
顏色索引編號:
43820
Beilstein:
3873874
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, 40%
λmax
512 nm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
法律資訊
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)