Merck
23404
Sigma-Aldrich
聚合抑制剂 CT
48-52% styrene basis (GC), 48-52% guaiacol basis (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
成份
guaiacol, 48-52% GC
styrene, 48-52% GC
雜質
Styrene
折射率
n20/D 1.5435-1.5440
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
hearing organs, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
100.4 °F
閃點(°C)
38 °C