Merck
232823
Sigma-Aldrich
3,6-二羟基萘-2,7-二磺酸 二钠盐
technical grade, ≥92%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C10H4(SO3Na)2
CAS号:
分子量:
344.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
≥92%
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Oc1cc2cc(O)c(cc2cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)