228990
别名:
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
1 of 10
Sigma-Aldrich
911
萘酚 AS-D 氯醋酸溶液 溶液
175552
三氯硅烷
335150
苯硅烷
T8877
2,3,5-氯化三苯基四氮唑
215120
四氯化硅
197378
苦味酸
440272
二氯二甲基硅烷
Supelco
CRM01342
土菌灵
H9882
4-羟基苯肼
148504
三苯基硅烷
85%
190 °C (dec.) (lit.)
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?