Merck
228540
Sigma-Aldrich
(二甲氨基)乙腈
97%
别名:
N,N-甲基氨基乙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CN
CAS号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1735677
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
97%
蒸汽壓力
760 mmHg ( 137 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)CC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6(2)4-3-5/h4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(Dimethylamino)acetonitrile (N,N-Dimethylglycinonitrile) was used in the synthesis of α-dimethylamino-β-oxonitriles.
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aroylations of N, N-dimethylglycinonitrile to form. alpha.-dimethylamino-. beta.-oxonitriles. Cyclizations with acetophenone to give 3-dimethylamino-2-pyridones.
The Journal of Organic Chemistry, 33(6), 2562-2564 (1968)