Merck
226300
Sigma-Aldrich
1,3-二硫烷-2-甲酸乙酯
98%
别名:
1,3-二硫戊环-2-甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2S2
CAS号:
分子量:
178.27
Beilstein:
118157
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過