Merck
226297
Sigma-Aldrich
(-)-1,4-二-O-甲苯磺酰基-2,3-O-异亚丙基-L-苏糖醇
97%
别名:
(-)-2,3-O-异亚丙基-1,4-二-O-甲苯磺酰基-L-苏糖醇, (-)-2,3-O-异亚丙基-L-苏糖醇 1,4-二甲苯磺酸酯, (4S,5S)-4,5-双(甲苯磺酰氧甲基)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26O8S2
CAS号:
分子量:
470.56
Beilstein:
99610
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]23/D −12.3°, c = 8.8 in chloroform
mp
90-92 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]2COS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H26O8S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)30(22,23)26-13-19-20(29-21(3,4)28-19)14-27-31(24,25)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3/t19-,20-/m0/s1
InChI 密鑰
KPFDKWNWYAXRNJ-PMACEKPBSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)