Merck
225592
Sigma-Aldrich
2-甲基-4,5-二苯基噁唑
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H13NO
CAS号:
分子量:
235.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
95%
折射率
n20/D 1.628 (lit.)
bp
214 °C/17 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
應用
用于合成大环内酯。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 13, 53-53 (1980)