Merck
220426
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14N2O
CAS号:
分子量:
250.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
≥99%
雜質
<10% water (amount specified in each lot)
SMILES 字串
Cc1ccc2N(C(N)=O)c3ccccc3C=Cc2c1
包裝
Packaged in glass bottles