Merck
220132
Sigma-Aldrich
Glyoxal trimeric dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
210.14
Beilstein:
3542160
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
SMILES字符串
O.O.OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)