Merck
219487
Sigma-Aldrich
Glucuronamide
99%
别名:
D-Glucuronic acid amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO6
CAS号:
分子量:
193.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
mp
166-167 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)