Merck
219118
Sigma-Aldrich
D-天冬酰胺 一水合物
99%
别名:
(R)-(-)-2-氨基琥珀酰胺酸, (R)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, (D)-天冬氨酸-4-酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723526
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChI 密鑰
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)