Merck
218871
Sigma-Aldrich
柯楠碱 盐酸盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N2O3 · HCl · xH2O
分子量:
390.90 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
光學活性
[α]21/D −67°, c = 1 in H2O
mp
288-290 °C (lit.)
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH.H2O/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H;1H2/t12-,15-,17-,18-,19-;;/m0../s1
InChI 密鑰
XUMWCHYKGZMCSP-QVURBYDESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3