Merck
218731
Sigma-Aldrich
2-(二甲氨基)苯甲酸乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO2CH2CH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
193.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
99%
折射率
n20/D 1.5077 (lit.)
沸点
155-159 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)CCOC(=O)c1ccccc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)