Merck
216291
Sigma-Aldrich
(2-羟基苄基)三苯基溴化膦
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH2P(C6H5)3Br
CAS号:
分子量:
451.34
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
方案
98%
mp
242-245 °C (lit.)
SMILES字符串
[Br-].Oc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)