Merck
216038
Sigma-Aldrich
铬酸铵
98%
别名:
Chromic acid ammonium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2CrO4
CAS号:
分子量:
152.07
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
needles
密度
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N.N.O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
FEIXNIOTSKFSAZ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
制备固体多相氧化剂(用于醇的液相氧化)的试剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nakamura, H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 997-997 (1995)