Merck
213888
Sigma-Aldrich
1-氰基-3-甲基异硫脲 钠盐
≥94%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NHC(SNa)=NCN
CAS号:
分子量:
139.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥94%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].CN\C([S-])=N\C#N