Merck
21335
Sigma-Aldrich
(1R)-樟脑肟
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1R)-1,7,7-三甲基二环[2,2,1]庚烷-2-酮肟
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO
CAS号:
分子量:
167.25
Beilstein:
2413664
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
115-119 °C
官能团
oxime
SMILES字符串
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
InChI key
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
其他说明
手性中间体;用于制备 R(+)-降冰片胺和 R(-)异冰片胺的原料
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)