Merck
211621
Sigma-Aldrich
氟化镧(III)
anhydrous, powder, 99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LaF3
CAS号:
分子量:
195.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
anhydrous
化驗
99%
形狀
powder
密度
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)