About This Item
线性分子式:
Cl2C6H2(NH2)2
CAS号:
分子量:
177.03
Beilstein:
2803055
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
InChI key
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3