Merck
210242
Sigma-Aldrich
3-(4-甲氧基苯氧基)-1,2-丙二醇
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
198.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
≥98%
表单
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(OCC(O)CO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChI key
UWZDUHTYIUMENV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)