Merck
209082
Sigma-Aldrich
水合六氯锇(IV)酸
别名:
Chloroosmic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2OsCl6
CAS号:
分子量:
404.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl[Os](Cl)(Cl)Cl
包裝
玻璃瓶包装
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)