Merck
208906
Sigma-Aldrich
Nitro Red
Dye content 50 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10N4Na2O9S2
CAS号:
分子量:
512.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 50%
λmax
546 nm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(cc(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)