Merck
202843
Sigma-Aldrich
四氟硼酸铵
99.99% trace metals basis
别名:
氟硼酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4BF4
CAS号:
分子量:
104.84
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.99% trace metals basis
表单
crystalline
杂质
≤200 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)