About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O3
CAS号:
分子量:
172.22
Beilstein:
4307891
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
mp
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
InChI key
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
(R)-β-羟基-丁酸的衍生物,可以高度的反式选择性参与 α-烷基化反应;产物的 5-亚烷基化和转化
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves