Merck
200956
Sigma-Aldrich
六氟磷酸 溶液
~55 wt. % in H2O
别名:
六氟合磷氢酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HPF6
CAS号:
分子量:
145.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
~55 wt. % in H2O
密度
1.651 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F.FP(F)(F)(F)F
InChI
1S/F5P.FH/c1-6(2,3,4)5;/h;1H
InChI 密鑰
OQWOLAMXNGPSQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
六氟磷酸(HPF6)是一种强酸,常用作有机合成的催化剂。还用于聚合反应及其盐类制备。
應用
六氟磷酸溶液可作为催化剂,用于通过质子化和阴离子交换反应将聚乙烯亚胺(PEI)微凝胶转化为相应的聚合离子液体(PIL)。聚合离子液体可作为无金属催化剂,用于硼氢化钠醇解法制氢。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Product Class 12: Telluropyrylium and Benzotelluropyrylium Salts
Murphy PJ et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations null
The Use of Hexafluorophosphoric Acid in the Schiemann Reaction
Rutherford KG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(12), 5149-5152 (1961)
商品
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.