Merck
200557
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯- 嵌段 - 聚乙烯(乙烯- ran - 丁烯)- 嵌段 - 聚苯乙烯
powder, average Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor
别名:
SEBS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CH(C6H5)-]W(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]y[-CH2CH(C6H5)-]Z
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
分子量
average Mw ~118,000 by GPC
包含
>0.03% antioxidant as inhibitor
粘度
1,500 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI key
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚苯乙烯嵌段聚(乙烯-丁烯)-嵌段聚苯乙烯(SEBS)是一种热塑性三嵌段共聚物,具有优异的机械、化学和热稳定性。它是一种相分离的材料,可以功能化以进一步的应用。
应用
聚苯乙烯嵌段聚(乙烯-丁烯)-嵌段聚苯乙烯可用于:
  • 作为合成碱性燃料电池阴离子交换膜的前体。
  • 制备超韧性三元聚合物共混物,如 PS/LDPE/SEBS/xGnP 三元复合材料。
  • 合成具有生物相容性的导电聚合物。例如,PEDOT:用于可拉伸电极的 PS 聚合物薄膜。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)