Merck
200042
Sigma-Aldrich
铬酰氯
≥99.99% trace metals basis
别名:
二氯氧化铬
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CrO2Cl2
CAS号:
分子量:
154.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
liquid
雜質
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
117 °C (lit.)
mp
−96.5 °C (lit.)
密度
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
InChI 密鑰
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter